Documenti fondamentali
EPM1324-9906
Slide-Out Platform for Eppendorf® New Brunswick I26/I26R Incubator Shaker
for 250 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.73
Materiali
aluminum
Caratteristiche
dedicated
for 250 mL Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® M1324-9906 (NA)
Misura
76 cm × 46 cm
Capacità
(40 x 250 mL Erlenmeyer flasks)
Categorie correlate
Descrizione generale
Slide-Out platform for Eppendorf New Brunswick I26 and I26 R incubated shaker.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)