EPM1282-9926
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 44/44R Incubator Shakers
for 2 L Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum (heavy duty)
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum (heavy duty)
Caratteristiche
dedicated
for 2 L Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® M1282-9926 (Global)
Capacità
(12 x 2 L Erlenmeyer flasks)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)