Documenti fondamentali
EPM1196-9903
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 5000 Platform Shaker
for 1 L Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’920.00
CHF 1’920.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’920.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104405
NACRES:
NB.73
CHF 1’920.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
dedicated
for 1 L Erlenmeyer flasks
interchangeable
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® M1196-9903 (NA)
Misura
32.5 in. × 26.75 in.
Capacità
(23 x 1 L Erlenmeyer flasks)
Categorie correlate
Descrizione generale
Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 5000 platform shaker to ensure a safe and perfect fit.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)