EPM1191-9910
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R Shakers
for 250 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, aluminum
About This Item
Materiali
aluminum
Caratteristiche
dedicated
for 250 mL Erlenmeyer flasks
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® M1191-9910 (Global)
Misura
76 cm × 46 cm
Capacità
(40 x 250 mL Erlenmeyer flasks)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)