EPM1190-9005
Platform Clamps, for Eppendorf® Shakers
for Eppendorf® New Brunswick Innova, I-Series and Excella shakers, for 2 L Thompson flasks
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
for 2 L Thompson flasks
for Eppendorf® New Brunswick Innova, I-Series and Excella shakers
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® M1190-9005 (Global)
Largh. × alt.
168 mm × 112 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)