Documenti fondamentali
EPK0641-1750
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 6 x 102 mm/ 4 in boxes, (1 x 6) configuration, aluminum, side access
About This Item
Codice UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
aluminum
Caratteristiche
(1 x 6) configuration
Holds 6 x 102 mm/ 4 in boxes
max. box size [mm]: 133 x133
side access
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® K0641-1750 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
136 mm (5.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 751 mm (29.6 in.)
Descrizione generale
for ULT chest freezer: Innova C585 (max. 192 boxes), Innova C760 (max. 264 boxes), CryoCube FC660/ FC660h (max. 240 boxes)max. box number per rack: 6 (1 x 6)
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)