Documenti fondamentali
EP6731010855
Eppendorf® CellXpert® C170i CO2 Incubator
new
Copper interior, water/humidity monitoring, inner door with 4 door segments, handle left side, AC/DC input 120 V, US 2-pin plug (US/JP/South America)
About This Item
Codice UNSPSC:
41104405
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6731010855
Categorie correlate
Descrizione generale
CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle left side, water and humidity monitoring package, copper package, 100 – 127 V/50 – 60 Hz (US/JP/South America)
Caratteristiche e vantaggi
  • water and humidity monitoring package
  • handle left side
  • inner door with 4 door segments
  • 180° HTD (standard with C170i)
  • copper package: chamber, water tray and four shelves
  • 100 – 127 V, 50 – 60 Hz
Note legali
CellXpert is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)