EP6001062310
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 16 x 76 mm/3 in boxes, (4 x 4) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
(4 x 4) configuration
Holds 16 x 76 mm/3 in boxes
drawer
max. box number per rack: 6 (3 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6001062310 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
308 mm (12.1 in.) × 145 mm (5.7 in.) × 244 mm (9.6 in.)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)