EP6001050211
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 13 x 53 mm/2 in boxes, (13 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
(13 x 1) configuration
Holds 13 x 53 mm/2 in boxes
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
with locking rod
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6001050211 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
148 mm (5.8 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 721 mm (28.4 in.)
Capacità
(max box number per rack: 13 (1 x 13))
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)