EP5943000246
Eppendorf® Centrifuge 5910 Ri G
refrigerated, with Rotor S-4xUniversal, incl. universal buckets and adapters for 5 mL/15 mL/50 mLconical tubes, 175 – 250 mL bottles and plates, AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
Sinonimo/i:
Eppendorf® Centrifuge 5910 Ri G
About This Item
Caratteristiche
refrigerated
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5943000246
tecniche
centrifugation: suitable
Categorie correlate
Descrizione generale
- Centrifuge 5910 Ri G
- refrigerated
- with touchscreen interface
- Versatility Solution
- with rotor S-4xUniversal incl. universal buckets
- adapters for 5/15/50 mL and 175-250 mL bottles and plates
- 120V, US
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)