Documenti
EP5920769006
Eppendorf® Adapter for 7 x 10 ml Oak Ridge tubes
for FA-6x250 rotor, case of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
for FA-6x250 rotor
Confezionamento
case of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920769006
Parametri
10,000 rpm speed
Temperatura di conservazione
room temp
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG