Documenti fondamentali
EP5920761005
Eppendorf® Adapter for 4 x 15ml conical tubes
for FA-6x250 rotor, case of 2 ea
Scegli un formato
2 EACH
CHF 351.00
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EACH
CHF 351.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
for FA-6x250 rotor
Confezionamento
case of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920761005
Parametri
10,000 rpm speed
Temperatura di conservazione
room temp
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)