Documenti fondamentali
EP5920718002
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 49 x 2.6 - 8 mL tubes, for use with high-capacity buckets, pack of 2
Scegli un formato
2 EA
CHF 351.00
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 351.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
capacity 49 x 2.6 - 8 mL tubes
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920718002 (Global)
Parametri
3,122 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
112 mm
Diametro
13 mm
Compatibilità
for use with High-capacity bucket
Descrizione generale
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)