Documenti fondamentali
EP5895160000
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
F-48x15, incl. 48 steel sleeves and adapters, for 40x conical 15 mL tubes, pack of 1 ea
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’260.00
CHF 1’260.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’260.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
CHF 1’260.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
to hold 40 x 15 mL conical tubes
F-48x15, incl. 48 steel sleeves and adapters, for 40x conical 15 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5895160000
Parametri
5,500 max. RCF (5,005 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5910R
Descrizione generale
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)