Documenti fondamentali
EP5820766000
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Rotor Lid
for rotor FA-45-20-17, aerosol-tight
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.02
Materiali
aluminum
Descrizione
for 5804/5804R & 5810/5810R
Caratteristiche
aerosol-tight
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5820766000
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for rotor FA-45-20-17
for use with Centrifuge 58xx
Descrizione generale
Replacement rotor lid, aerosol-tight, for rotor FA-45-20-17
Caratteristiche e vantaggi
aerosol-tight
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)