EP5810745004
Eppendorf® Adapter
holds 20 x 2 mL tubes/ D = 11 mm, for rotor A-4-81, S-4x500, pack of 2 ea
Scegli un formato
CHF 230.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 230.00
Prodotti consigliati
Caratteristiche
holds 20 x 2 mL tubes/ D = 11 mm, for rotor A-4-81, S-4x500
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5810745004
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 500 mL rectangular buckets
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)