Documenti fondamentali
EP5810723000
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
holds 5 x 50 mL conical tubes, pack of 2 ea
Scegli un formato
2 EA
CHF 230.00
CHF 230.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 230.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 230.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
holds 5 x 50 mL conical tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5810723000
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 500 mL rectangular buckets
Descrizione generale
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)