Documenti fondamentali
EP5804760000
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds 50-75 mL tubes, pack of 2 ea
Scegli un formato
2 EA
CHF 169.00
CHF 169.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 169.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 169.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
holds 50-75 mL tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804760000
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 100 mL rectangular bucket
Descrizione generale
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)