Documenti fondamentali
EP5804742001
Eppendorf® Buckets
2xMTP-buckets for rotor A-2-MTP, 5804/5810
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
2xMTP-buckets for rotor A-2-MTP, 5804/5810
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804742001
Descrizione generale
Buckets for Eppendorf centrifuge buckets.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)