Documenti fondamentali
EP5495512004
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
S-96x0.2-PCR, to hold, 96 x 0.2 mL PCR tubes, to hold, 12 x 8-tube PCR strips, includes 4 x swing buckets
Scegli un formato
1 EA
CHF 816.00
CHF 816.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 816.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
CHF 816.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
to hold 12 x 8-tube PCR strips
to hold 96 x 0.2 mL PCR tubes
S-96x0.2-PCR
includes 4 x swing buckets
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5495512004
Parametri
6,000 max. RCF (3,217 xg)
tecniche
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5425
Descrizione generale
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)