Documenti fondamentali
EP5495506101
Eppendorf® Rotor lid for rotor FA-10x5
used with centrifuge 5425 R
Sinonimo/i:
Aerosol-Tight Rotor Lid for Centrifuge 5425/R, Aluminum Rotor lid, Rotor cap
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.15
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5495506101
Compatibilità
used with centrifuge 5425 R
Descrizione generale
Lid FA-10x5 (Centr 5425/R)
Applicazioni
CENTRIFUGATION
Caratteristiche e vantaggi
aerosol-tight, aluminumfor Centrifuge 5425/5425R
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)