Documenti fondamentali
EP5490039009
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-35-8-24, non aerosol tight, to hold, 8 x 25 mL flat-bttom tubes
Scegli un formato
1 EA
CHF 617.00
CHF 617.00
Spedizione prevista il25 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 617.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
CHF 617.00
Spedizione prevista il25 aprile 2025
Caratteristiche
to hold 8 x 24 x 86 -90 mm
to hold 8 x 25 mL flat-bttom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5490039009 (EU)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Descrizione generale
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)