Documenti fondamentali
EP5452727007
Eppendorf® Rotor F-55-16-5-PCR
incl. rotor lid
Scegli un formato
1 EA
CHF 347.00
CHF 347.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 347.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
CHF 347.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Caratteristiche
to hold 2 x PCR strips
incl. rotor lid
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5452727007
tecniche
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)