Documenti fondamentali
EP5452000010
Eppendorf® Centrifuge MiniSpin G
incl. standard rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz
Sinonimo/i:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Codice UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.81
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Ingresso CA/CC
230 V AC, Schuko plug
Caratteristiche
CE compliant
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
incl. standard rotor
Produttore/marchio commerciale
5452000010
Eppendorf® 5452000010
Eppendorf®
Parametri
12100 × g
13400 rpm
tecniche
centrifugation: suitable
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)