EP5427718001
Eppendorf® Rotor Lid
for F-45-30-11, coated
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Prodotti consigliati
Caratteristiche
for F-45-30-11, coated
Produttore/marchio commerciale
5427718001
Eppendorf® 5427718001
Eppendorf®
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5430 R
for use with 5430
Descrizione generale
Rotor lids for Eppendorf centrifuge rotors.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)