Documenti fondamentali
EP5427711007
Lid for Eppendorf(R) FA-45-24-11-HS Rotor
aerosol-tight, for 5430/5430R, aluminum
Scegli un formato
1 EA
CHF 285.00
CHF 285.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 285.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
CHF 285.00
Check Cart for Availability
Materiali
aluminum
Caratteristiche
aerosol-tight
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5427711007 (EU)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5430 R
for use with 5430
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)