Documenti fondamentali
EP5353040148
Tube Holders for Eppendorf® MixMate
to hold, 8 x 5-15 mL tubes
Sinonimo/i:
Racks
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
Caratteristiche
to hold 8 x 5-15 mL tubes
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5353040148
Descrizione generale
Tube Holder 5/15 mL, for 8 x 5/15 mL conical tubes. For use with Eppendorf MixMate.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)