Documenti fondamentali
EP4920619008
Eppendorf® Reference 2 Ejector sleeve
variable, size 2.5 mL, color code: red
Scegli un formato
1 EA
CHF 20.40
CHF 20.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 20.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 20.40
Check Cart for Availability
Caratteristiche
color code: red
variable
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 4920619008
Misura
2.5 mL
Descrizione generale
Ejector sleeves for single channel pipettes
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)