Merck
EP1237
Sigma-Aldrich® MSCHOICETRIO comb
18 sample MC, thickness 1 mm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41100000
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
thickness
1 mm
volume
11 μL
Application
Available in 4 thicknesses and color coded:
Black combs: 0.75 mm for ultra-resolved bands
White combs: 1.0 mm supplied as a standard comb
Red combs: 1.5 mm for maximizing sample volume
Blue combs: 2.0 mm for maximizing sample volume
Analysis Note
Comb Prep number indicates the number of preparatory wells. Marker number indicates the number of small volume wells intended for molecular weight markers. MC indicates multichannel pipette compatible. All sample well volumes are based on a 5 mm thick agarose gel.
Legal Information
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica