Merck
EP1201
Sigma-Aldrich® MSCHOICETRIO horizontal gel electrophoresis system
run up to 210 samples with 3 tray options
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
usage
Up to 140 samples for 17 x 10 cm tray, Up to 210 samples for 15 x 15 cm tray, Up to 70 samples for 15 x 7 cm tray
W × L × H
26.5 cm × 17.5 cm × 9.0 cm
buffer volume
500 mL
Application
Includes a 15 x 7 cm, 15 x 10 cm, and 15 x 15 cm UV Trays, 2 x 20 sample combs, loading guides and dams.
Features and Benefits
This unit features low buffer volumes and can run up to 210 samples with 3 tray options. Multichannel pipette compaticle combs for speed loading not included.
Other Notes
Corrosion resistant gold plated lid terminals with retractable connectors compatible with most major power supplies.
Legal Information
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)