Documenti fondamentali
EP022639304
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
A-4-38, aerosol-tight, with 4 x 90 mL rectangular buckets
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
to hold 4 x 90 mL rectangular buckets
aerosol-tight
swing bucket rotor
with 4 x 90 mL rectangular buckets
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022639304 (NA)
Parametri
2,750 × g max. RCF
4,400 rpm
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Descrizione generale
Rotors to fit Eppendorf centrifuge models 5702, 5720 R, and 5720 RH
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)