Documenti fondamentali
EP022638657
Wide Neck Bottle for Eppendorf® A-4-81 Rotor
square, capacity 500 mL, pack of 2
Sinonimo/i:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
polypropylene bottle
square
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022638657 (US)
Parametri
3250 × g max. RCF
Capacità
500 mL
Caratteristiche e vantaggi
  • Made of polypropylene
  • Offers resistance to centrifugation forces, withstanding speeds up to 3,250 x g
  • The bottle is autoclavable, ensuring convenient sterilization for repeated use
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)