Documenti fondamentali
EP022638068
Buckets for Eppendorf® A-4-62 Rotor
aerosol-tight capable, (4 MTP or 1 DWP), pack of 4
About This Item
Codice UNSPSC:
41103910
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
aerosol-tight capable
Confezionamento
pack of 4
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022638068 (NA)
tecniche
centrifugation: suitable
Capacità
(4 MTP or 1 DWP)
Caratteristiche e vantaggi
  • Plate buckets have a maximum speed of 2,750 × g (4,000 rpm)
  • Each bucket accommodates 4 microtiter plates (MTP) or 1 deep well plate (DWP)
  • Compatible with A-4-62 MTP swing bucket rotor for 5810/5810R centrifuge
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)