EP0030129628
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 384
skirted, Forensic DNA Grade, working volume 40 μL, colorless, pack of 10 (individually wrapped)
Scegli un formato
CHF 82.50
Spedizione prevista il03 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 82.50
Spedizione prevista il03 aprile 2025
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
colorless wells
Dimensione pozzetto
384
Caratteristiche
skirt
Forensic DNA Grade
skirted
Confezionamento
pack of 10 (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030129628 (Global)
tecniche
PCR: suitable
Misura
384 well
Volume d’esercizio
40 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Optimized rim for barcodes and automated work processes
- Stackable
- Within SBS footprint recommendations
- Ideal for most common 384-well thermocyclers, particularly for Eppendorf Mastercycler X50 and Mastercycler nexus
- 40 µL max. well volume A
- Ideal for quantitative real-time PCR as well – OptiTrack matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)