EP0030129598
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 96
PCR clean, skirted, red, pkg of 25 ea
Scegli un formato
CHF 219.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 219.00
Prodotti consigliati
Materiali
red wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
PCR clean skirted
skirt
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030129598
tecniche
PCR: suitable
Misura
96 well
Volume d’esercizio
150 μL
Colore
red
Tipo di binding
low binding surface
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Maximum recovery rates for improved assay results
- Available with barcode (upon request)
- Ideal for quantitative real-time PCR as well
- Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame
- OptiTrack® matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
- Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
- Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)