Documenti fondamentali
EP0030122259
Eppendorf® Conical Tubes
Forensic DNA grade, 15 mL, colorless, pkg of 100 ea (individually wrapped)
Scegli un formato
100 EA
CHF 98.50
CHF 98.50
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
CHF 98.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.22
CHF 98.50
Check Cart for Availability
Materiali
conical bottom polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
Forensic DNA grade
with screw cap
Confezionamento
pkg of 100 ea (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030122259
Campo di misura
15 mL
Parametri
19500 × g max. RCF
Profondità
17 mm
Colore
colorless
Categorie correlate
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)