Documenti fondamentali
EP0030121147
Microprovette Eppendorf® Safe-Lock
capacity 0.5 mL, green, pack of 1000 ea
Scegli un formato
500 EA
CHF 74.30
CHF 74.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
CHF 74.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.11
CHF 74.30
Check Cart for Availability
Materiali
cap (plug seal)
conical bottom
green
green cap
green tube
polypropylene cap
polypropylene tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations
neck thread Push fit
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030121147
Capacità
0.5 mL
Caratteristiche e vantaggi
  • Il coperchio ribaltabile Eppendorf ®Safe-Lock fornisce una protezione aggiuntiva che evita l'apertura involontaria durante l'incubazione e la conservazione.
  • A prova di g®: fornisce una elevata stabilità durante la centrifugazione e previene la perdita di campione dovuta alla rottura della provetta.
  • Le ottime proprietà di tenuta garantiscono sicurezza nel caso di campioni pericolosi e tassi di evaporazione minimi durante la conservazione a lungo termine.
  • Le ampie superfici presentii sul coperchio opaco e sul lato della provetta consentono di contrassegnare facilmente il campione.
  • Adatta a temperature comprese tra -86 °C e 100 °C
  • Autoclavabile aperta (121 °C, 20 min).
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)