Documenti fondamentali
EP0030089766
Eppendorf® Combitips Advanced®
volume (0.1 mL), white, PCR clean, pack of 100 ea (4 reclosable bags of 25 tips.)
Sinonimo/i:
pipetting tips
Scegli un formato
100 EA
CHF 151.00
CHF 151.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
CHF 151.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
CHF 151.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Materiali
white
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
PCR clean
Confezionamento
pack of 100 ea (4 reclosable bags of 25 tips.)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030089766
tecniche
PCR: suitable
Volume massimo
0.1 mL
Volume
(0.1 mL)
Colore
white
Descrizione generale
I Combitips® Eppendorf® sono stati completamente riprogettati e ottimizzati, in modo da soddisfare i requisiti più stringenti dei laboratorio moderni come nessuno ha mai fatto prima. È così che sono nati i Combitips Advanced. I Combitips advanced hanno sostituito i Combitips plus. I Combitips Advanced® Eppendorf® originali possono essere identificati per via della presenza di un "anello" di elementi in rilievo a forma di goccia sul bordo della corona del puntale. Grazie ad un pistone integrato, i puntali Combitips Advanced sfruttano il principio dello spostamento positivo che assicura una erogazione estremamente precisa, indipendentemente dalla densità e dalla viscosità del liquido. Si può quindi lavorare in tutta sicurezza con materiali tossici o radioattivi grazie al pistone a tenuta ermetica che previene la contaminazione da aerosol.
Con i puntali per dispenser Combitips advanced è facile ottimizzare i flussi di lavoro che prevedono l'uso di piastre o di lunghe serie di recipienti di altro tipo ed eseguire in modo preciso ed accurato il pipettaggio di liquidi viscosi e volatili. Questi puntali per pipetta a spostamento positivo sono i materiali di consumo ideali per tutte le pipette a erogazione multipla Repeater di Eppendorf e offrono numerosi vantaggi rispetto ai loro predecessori Combitips plus. Le nove varianti di volume disponibili (0.1 mL – 50 mL) offrono una gamma completa di volumi di erogazione con incrementi a partire da 100 nanolitri a seconda del modello Repeater utilizzato.
Applicazioni
®®
Caratteristiche e vantaggi
  • ®®®
  • The different volume sizes (0.1 mL – 50 mL) offer a maximum range of dispensing volumes with increments as low as 100 nanoliters depending on the Combitips advanced used.
  • The tips are color coded for quick identification of the desired Combitips advanced
  • The unique funnel shape prevents damage to gloves and ensures comfortable handling.
  • Combitips advanced are offered in different purity grades to support a range of applications.
  • The elongated Combitips advanced in volumes 2.5 mL, 5.0 mL and 10 mL ensures the tip reaches the bottom of the laboratory vessels to prevent sample loss
  • ®®
  • Optimized graduation on the combitips advanced enables clear visibility of liquid volume
Note legali
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
Combitips advanced is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Multipette is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)