Documenti fondamentali
EP0030075161
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Racks, Biopur®
size (50-1250 μL), L (103 mm), dark green, pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
Materiali
green (Tray)
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
Confezionamento
pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030075161
Lunghezza
(103 mm)
Volume massimo
1.25 mL
Misura
(50-1250 μL)
Volume
50—1250 μL
Colore
dark green
Note legali
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)