Documenti fondamentali
EP0013614639
Eppendorf® Powercord
new
AC/DC input 230 V (Swiss plug)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0013614639
Descrizione generale
Powercord (C13) for Switzerland, Length: 2m
Caratteristiche e vantaggi
with Swiss plug (IEC 320 C13 to SEV Type 12), L 2 m
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)