EMU220071
MISSION® esiRNA
About This Item
Descrizione
targeting mouse STAG1 (2)
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CTCTGTCCCCCTTCTCCAGCCACCAGGGAATTTCTGGAGTAATTGTCATTCATACCTGCCTACAGTTAGGACAGCCAATCATCCCAGTTTCTCTAGGAATGAGGAATTTCCTTGTGGGTGGTTACCTACGGTGTCCTCTGACTGGGAGACACCTCTGTGACTAGTGAAGCCATCTTCCGAATACGCTTGGGAGGACATAGAGACCACTGGATCGTGAGAGCTGTGACTCCTGCAGGCTTGCCTTGGAGGGTACGTCTTGCTGTCCCTCGTCTGCTTCTCCACTGCTTCAAGGTGTGACTTTGAGGTTGAATAACCAG
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... STAG1(20842)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)