EMU219851
MISSION® esiRNA
About This Item
Descrizione
targeting mouse PTEN
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CAGACTGCATACAATTTAAAGCAAGAGTACAACTACTATCGTAATGGTAATGTGAAGATGCTATTACAAAGGATCTCCTCCCAACCCCTCGGGAATTTGGTGTCTTTCAAATTATATCTTGACCTTGACATTTGAATATCCAGCCATTATTAGATTTCTTAATGGTGTGAAGTCCCATTTTCAATAACTTATTGGTGCTGAAATTGTTCACTAGCTGTGGTCTGACCTAGTTAATTTACAAGTACAGATTGCATAGGACCCACTAGAGAAGCATTTATAGTTTGATGGTAAGTAGATTAGGCAGAACGCCATCTAAA
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... PTEN(19211)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK 1