EMU219371
MISSION® esiRNA
targeting mouse RAX
About This Item
Stato
lyophilized
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TGGCCGAACTTTTCTTTGCTAGCCCTGCTGCAAGCCGCCAGCCAGCCTTGGGCGGGACACTCGCGCCTACTCTTCGAAAGAGGCCAAACGGAAATTCAGCCTCGCTGTCAGAGGGACAAACTGCGGGTCCCGCTGTCCACACCGCTCCTAGCTGCTCCCATAAGCATCAGCGCCTATCATCGGGAAGGACCAAGGATCTTGACCTGGGATGTTCCGGACGGCAGGAATGGGGAGTGAGAAAAATAGGTTGAAGAAACTTTGTAAAGTTAGTTTAAAGTATTTTGGAGGAAAATTAAAGATTTGTTTGTTGCCCGGCA
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... RAX(19434)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)