EMU219321
MISSION® esiRNA
targeting mouse DHX9
About This Item
Forma fisica
lyophilized
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
GAAGTTCCAGCTGTTGGGATTGTACCACCCCCACCCATACTTAGCGACACCTCTGATAGCACAGCAAGTGCTGCAGAAGGGTTACCAGCACCAATGGGAGGACCACTTCCTCCTCATCTGGCTCTCAAAGCAGAAGAAAATAATTCTGGAGTTGAGTCTTCTGGCTATGGCTCTCCTGGACCTACTTGGGACCGAGGAGCCAACCTTAAAGATTACTACTCAAGAAAGGAAGAACAAGAAGTACAAGCGACTCTAGAGTC
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... DHX9(13211)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK 1