EMU091831
MISSION® esiRNA
targeting mouse Bex1
Scegli un formato
CHF 249.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 249.00
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
AGGCCCAGGAGTAATGGAGTCCAAAGATCAAGGCGTGAAAAATCTCAACATGGAGAATGACCATCAGAAAAAGGAGGAGAAGGAAGAAAAGCCACAAGATACCATCAGAAGGGAGCCAGCTGTGGCCCTGACCTCCGAGGCTGGCAAAAACTGTGCACCTAGAGGAGGTCGCAGGCGGTTCCGGGTTCGGCAGCCCATCGCTCACTATAGATGGGACCTGATGCAGAGGGTTGGGGAGCCCCAGGGAAGGATGAGAGAGGAGAACGTACAGAGGTTTGGGGGTGATGTGAGACAGCTCATGGAGAAGCTGAGGGAAAGGCAGCTGAGCCACAGCCTGCGGGCGGTTAGCACTGACCCGCCTCATCATGACCACCATGATGAGTTTTGCCTCATGCCCTGAGTCCTGAGCTTTTCTCTGAAGATGACATGGGGACC
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... BEX1(19716) , Bex1(19716)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)