EMU075431
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ccdc34
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CAACGGCAAGCAGAATTACAGGAGAAAAAGGAAATCGCAGAAAAAAAGTTTAAAGAATGGTTGGAAAATGCAAAAAATAAACCTCGTCCGGCTGCAAAGAGCTATGGTTACTCCAGTGGAAAGCTTACAGGTTTTTACAGTGGAAATTCCTACCCAGAACCAACTTTTTATAACCCAATTCCTTGGAAGCCAATTCATATGCCCCCTCCTAAGGAAGCTAAGAGTGGACCCGGAAAGAAGAGTAAACGACATGCAGCGAGCCAGCCCCTCCCATCGTCATCCCTGGCAGTTCATAATGCCAAGAGCAGTCTTTGCCTTGGAGCTCTGTGCCGAGGACAGAGATAGAGTGTGTGCACAGAGCATACCTAGCTACCCGGAGCTTACATTTAAAATCAGAATATTTTTCTTAACACTTCCTAATCAGTAAATCAACATTTGATGTGG
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... CCDC34(68201) , Ccdc34(68201)