EMU065601
MISSION® esiRNA
targeting mouse Zbtb8os
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
GGTACCAACTCCGCAATCATGGCTCAAGAGGAGGAAGATGTTAGAGATTACAATTTGACGGAGGAACAGAAGGCGACCAAGGACAAGTATCCTCCAGTCAATCGAAAATATGAATATTTGGATCATACGGCTGATGTCCAGTTACACGCATGGGGAGACACTCTGGAGGAAGCATTTGAACAGTGTGCCATGGCCATGTTTGGTTACATGACAGATACTGGGACTGTGGAGCCCCTCCGCACCGTGGAAGTAGAAACCCAAGGGGACGACCTGCAGTCTCTGCTGTTTCACTTTTTGGACGAGTGGCTTTACAAGTTCAGCGCTGATGAGTACTTCATACCCCGGGAAGTGAAAGTACTTAATATTGATCAGAAAAATTTCAAGTTACGATCCATTGGGTGGGGAGAAGAGTT
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... ZBTB8OS(67106) , Zbtb8os(667253)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)