Documenti fondamentali
EMU064041
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Serping1
About This Item
Codice UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
ATGATGGCGCCTTTCTTCTACAAAAACTCTATGATTAAAGTGCCCATGATGAGTAGCGTAAAGTACCCTGTGGCCCAATTCGATGACCATACTTTGAAGGCCAAGGTGGGACAGCTGCAGCTCTCTCACAACCTGAGCTTTGTGATCGTGGTACCCGTGTTCCCAAAGCACCAACTTAAAGATGTAGAAAAGGCTCTCAACCCCACTGTCTTCAAGGCCATCATGAAGAAGCTGGAGCTGTCCAAATTCCTGCCCACTTACCTGACGATGCCTCATATAAAAGTAAAGAGCAGCCAAGACATGCTGTCAGTCATGGAGAAACTGGAATTCTTTGACTTCACTTACGATCTCAACCTGTGCGGGCTGACCGAGGACCCAGATCTTCAGGTGTCTGCCATGAAACACGAGAC
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C