EMU061121
MISSION® esiRNA
targeting mouse Trpa1
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
AGCCACCCGGACTTTTAGTTCTGTGTCTTATGGGAGTGGGAGACTGCTTTACATACTTATTTCAGTGAATTTCAGTTTGGAAAAGAGCAAAGAAACAGAAAGTTGACTAACATTGCTGCATGGAGATCCTAGTTCCTGCAACCTCACCCATACATATGCTCATATTTCCTGTCAATTACTATGTATTGAGAAGATCCTTTCTGACATGTTCAATTTGAACATGAAGGATAGTCTCTTTCGAGTGAATAAAAACCAGGGTTGTTGGAATGCATATTATGGAGGATAAGAATTAATGTAACTATTAAGGCAGAACACAACTACATAATACAAGATGCATATAATTCCAAGTATTATATTTAATCTCCTACCATGTTAAACCTTCCTGTGTTATAACCTGTCTGGG
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... TRPA1(277328) , Trpa1(277328)