EMU052631
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cdk5rap3
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TTTTGGCCGGTACTCTTCACAACGGATGAAAGATTGGCAGGAGATCGTAAGCCTGTATGAGAAGGACAACACCTATTTAGTGGAACTCTGTAGCCTCCTGGTTCGGAATGTCAGCTATGAGATCCCCTCGCTGAAGAAGCAGATTGCCAAGTGCCAGCAACTGCAGCAAGAATACAGCCGCAAGGAGGAGGAGGGCCAGGCTGGGGCCGCTGAGATGCGAGAGCAATTCTACCACTCCTGCAAACAGTATGGCATCACGGGAGACAATGTCCGAAGAGAACTTCTGGCCCTGGTGAAGGACCTGCCAAGTCAGCTGGCTGAGATAGGGGCAGGGGCTCAGTCCCTGGGGGAGGCCATTGACCTGTACCAGGCCTGTGTGGAGTTTGTGTGTGACAGCCCCACAGAGCAAGTGCTGCCCATGCTGCGGTATGTGCAGAAGAAGGGAAACTCGACGGT
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... CDK5RAP3(80280) , Cdk5rap3(80280)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)